Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en verre ProLong™
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass Hard-Set est prêt à l’emploi et à base de glycérol. Il peut être directement appliqué à des échantillons de tissus ou à des cellules marquées par fluorescence sur des lames de microscope.
78.25€ - 350.00€
Spécification
Type de produit | Milieu de montage anti-décoloration |
---|---|
Contenu et stockage | Conservez entre 2°C et 8°C. Pour le stockage à long terme, stocker entre -5 et -30°C. Éviter les cycles de gel-dégel. |
Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
Gamme de produits | ProLong™ |
Type de réactif | Solution anti-décoloration |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15898391
|
Invitrogen™
P36982 |
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 2 mL |
78.25€
2mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15820993
|
Invitrogen™
P36984 |
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 10 mL |
350.00€
10mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15816361
|
Invitrogen™
P36980 |
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 5 x 2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass est un milieu de monteur à base de glycérol, durcissable, prêt à l’emploi, qui peut être appliqué directement sur les cellules marquées fluorescentes ou les échantillons de tissu sur les lames ou lamelles de microscope. Le milieu de monteur en verre ProLong possède un indice de réfraction de 1,52 après le durcissement, similaire à celui des lamelles en verre, de l’huile d’immersion compatible et de l’optique de microscope à immersion dans l’huile, permettant une résolution et une sensibilité supérieures. Le milieu de monteur ProLong Glass est également conçu pour offrir une protection inégalée de la protection contre le photoblanchiment sur les spectres visibles et les infrarouges proches. Vous pouvez utiliser le milieu de monteur anti-atténuation ProLong en verre avec presque n’importe quel colorant fluorescent ou protéine fluorescente (par exemple, GFP, RFP, mCherry) et avec n’importe quel type de cellule/tissu pour des profondeurs d’image allant de 0 à 100 µm pour la pile Z haute résolution et les images 3D et 2D.Grâce à son indice de réfraction élevé de 1,52 et à sa formulation anti-atténuation supérieure, le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass offre les avantages suivants :
- jusqu’à 75 % d’amélioration de la résolution axiale pour des images nettes
- Une profondeur focale pouvant être 3 à 4 fois plus imagée par rapport aux milieux de montage avec indice de réfraction de 1,47, avec des images nettes pour les monocouches de cellules, les coupes de tissus ou les cultures de cellules 3D jusqu’à 150 μm d’épaisseur / de profondeur focale
- Arrière-plan faible à travers le spectre
- Signaux conservés provenant du photoblanchiment inhibé
Informations sur la commande
Conserver entre 2 et 8°C. Pour le stockage à long terme, conserver entre -5 et -30°C. Éviter les cycles de gel-dégel.
Spécification
Milieu de montage anti-décoloration | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Solution anti-décoloration |
Conservez entre 2°C et 8°C. Pour le stockage à long terme, stocker entre -5 et -30°C. Éviter les cycles de gel-dégel. | |
ProLong™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.