Learn More
Ansell™ Gants de protection en nitrile bleus VersaTouch™ série 92-465
Fournit une résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel. Les gants en nitrile bleus Ansell Edmont™ VersaTouch™ série 92-465 sont fabriqués à partir d’un composé nitrile innovant qui offre d’excellentes propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité.
24.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + I1:2009 et EN 374:2003 |
---|---|
Matériau | Nitrile |
Épaisseur (impériale) | 4,7 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,12 mm |
Séries | 92-465 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11707713
|
Ansell™
92465070 |
6,5/7 |
24.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717713
|
Ansell™
92465090 |
8,5 à 9 |
24.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727713
|
Ansell™
92465100 |
9,5/10 |
24.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670924
|
Ansell™
92465080 |
7,5/8 |
24.00€
100 paires |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants résistants aux éclaboussures à usage unique
- Finition texturée sur les doigts. Préhension améliorée
- Sans caoutchouc naturel
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
- Bonne résistance aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
- Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
- Chambres à environnement contrôlé
- Repas préparés
- Transformation de produits laitiers
- Restauration
Spécification
EN 420:2003 + I1:2009 et EN 374:2003 | |
4,7 mil | |
92-465 |
Nitrile | |
0,12 mm |