Learn More
Hydroxyde de potassium, 85 % env., Réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
25.14 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
5 kg
25 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Hydroxide |
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | 85% |
Point d’ébullition | 1320.0°C |
Point de fusion | 360.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | ca. 85% |
Formule linéaire | KOH |
Numéro UN | 1813 |
Fieser | 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258 |
Merck Index | 15, 7761 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.