Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
155.00€ - 159.96€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | PCR en temps réel |
Stérilité | Stérile |
Volume total (métrique) du puits | 150 μl |
Code produit | Marque | Couleur | Type de jupe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de jupe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10767294
|
Eppendorf™
0030128605 |
Bleu | Semi |
155.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10355672
|
Eppendorf™
0030128672 |
Bleu | À jupe |
155.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10690744
|
Eppendorf™
0030128575 |
Transparent | Semi |
155.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10120092
|
Eppendorf™
0030128648 |
Transparent | À jupe |
159.96€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10100803
|
Eppendorf™
0030128680 |
Rouge | À jupe |
155.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel.Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
- Amélioration de la tolérance entre puits
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
Spécification
Autoclavable | |
PCR en temps réel | |
150 μl | |
Oui | |
25/boîte |
Oui | |
Stérile | |
V | |
Idéal pour la PCR quantitative en temps réel et adapté à la plupart des thermocycleurs | |
Oui |