Learn More
3M™ Surlunettes de sécurité pour visiteurs
1.95 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
1.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
1.95 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
1.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
1.95 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Transparent
Description
Lunettes pour visiteurs de style classique
- Verres légers
- Écrans latéraux de protection moulés et protecteurs frontaux
- Peuvent être portées seules ou sur la plupart des styles de lunettes obtenues par ordonnance.
- Écrans latéraux de protection intégrés pour une protection optimale
- Revêtements des verres résistants aux rayures
Spécification
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Protection contre les impacts de faible énergie, protection contre les UV |
Protection UV | Oui |