Learn More
DWK Life Sciences Pipette à ampoule rouge, caoutchouc naturel, 2 ml
Pour l’élimination ou la distribution facile de petites quantités de liquides à partir de la pipette ou du compte-gouttes Pasteur.
Marque: DWK Life Sciences 292000205
13.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
L’association de la pipette Pasteur et de l’ampoule en caoutchouc peut être utilisée comme pipette à tétine.
- Élimination ou distribution facile de petites quantités de liquides à partir de la pipette ou du compte-gouttes Pasteur
Spécification
GL 25 | |
rouge | |
2 mL | |
10/boîte | |
42,4 mm |
Non | |
Caoutchouc | |
Distribution de liquides ; élimination de liquides ; ajout de gouttes de réactifs ; aide au pipetage | |
42,4 mm | |
14,3 mm |