Learn More
Gilson™ Kit de 4 pipettes PIPETMAN L
La dernière pipette manuelle de Gilson™, PIPETMAN L associe le ressort à piston léger et réactif du PIPETMAN G à une nouvelle forme de corps conçue pour améliorer l'ergonomie de la pipette.
Marque: Gilson™ F167370
975.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21904" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.75050kg
Description
- Conception du système de verrouillage pour garantir l'élimination de la dérive du volume d'interaction de l'utilisateur pendant le pipetage
- Une pipette vraiment conviviale pour les laboratoires modernes très occupés
- Contient 4 pipettes (2 l, 20 l, 200 l, 1000 l), emballées de façon pratique avec 3 racks de pointes PIPETMAN DIAMOND (10 l, 200 l, 1000 l), 4 supports de pipettes simples, 1 guide de pipetage Gilson
- Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée
Spécification
Diamant | |
Pipetman™ L | |
0,2 à 2, 100 à 1 000, 2 à 20, 20 à 200 μl |
1 | |
Pipette manuelle à volume réglable |