Learn More
Memmert™ Incubateur réfigéré à éléments Peltier IPPeco avec Advanced Peltier Technology
Idéal pour la culture au dessus et en dessous de la température ambiante, la numeration de germes ou les tests de durabilité.
6335.00€ - 34120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Compresseur | Non |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
Éclairage | Unité d’éclairage en option |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16863413
|
Memmert™
IPP110ECO |
108 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
6335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17168444
|
Memmert™
IPP110ECOPLUS |
108 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
7070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17182834
|
Memmert™
IPP260ECO |
256 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
8480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17162834
|
Memmert™
IPP260ECOPLUS |
256 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
9055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17172834
|
Memmert™
IPP410ECO |
384 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
11460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17148974
|
Memmert™
1817148974 |
384 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
8990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17158974
|
Memmert™
IPP750ECO |
749 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
14115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17168974
|
Memmert™
IPP750ECOPLUS |
749 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
12745.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17188964
|
Memmert™
IPP1060ECO |
1060 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
15995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17198964
|
Memmert™
IPP1060ECOPLUS |
1060 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
16515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17108974
|
Memmert™
IPP1400ECO |
1360 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
26610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17118974
|
Memmert™
IPP1400ECOPLUS |
1360 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
27195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17128974
|
Memmert™
IPP2200ECO |
2140 L | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
33600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17138974
|
Memmert™
IPP2200ECOPLUS |
2140 L | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
34120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Efficace, homogène et fiable – ces trois mots décrivent l’incubateur réfrigéré à éléments Peltier IPPeco de Memmert.
- Tailles de modèles: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Plages de réglage de la température: 0 à +70°C (taille 110 - 1060) | +15°C à +60°C (taille 1400/2200)
- 2 variantes de modèles: SingleDISPLAY et TwinDISPLAY (commande intuitive)
- Convection: Brassage forcé de l’air intérieur à partir d’un ventilateur Peltier
- Advanced Peltier Technology: efficacité énergétique maximale comparée aux incubateurs réfrigérés avec compresseur
- Module d’éclairage en option (lumière blanche chaude, lumière blanche froide)
- Paramètres réglables: Température (Celsius ou Fahrenheit), durée des programmes, fuseaux horaires
- Répartition entièrement homogène de la température
- Grande plage d’application grâce au refroidissement jusqu’au point de congélation
- Climat toujours positif: sans refrigerant, silencieux, compact, exigeant peu d’entretien
La performance de cet incubateur réfrigéré à éléments Peltier est impressionnante: Chauffage, refroidissement et récupération après l’ouverture des portes sont réglés avec la plus grande précision tout en gardant sa rapidité. Les doubles portes standard préviennent la contamination et les chutes ou hausses de température. En même temps, vous avez une vue optimale sur l'élément de chargement à température contrôlée grâce à la paroi intérieure intégralement vitrée des portes.
Il y deux variantes de modèles, le SingleDISPLAY et le TwinDISPLAY.
Le SingleDISPLAY, c’est le compagnon idéal pour les applications standard.
La température, la position du clapet d'air et le régime du moteur de brassage d'air conservent la plupart du temps la même valeur tout au long de vos processus? Vous n'avez besoin d'aucune programmation de rampes ni d'aucun cycle en boucle? Vous avez seulement besoin de sécher des matériaux non sensibles, ce qui ne nécessite pas l'utilisation de plusieurs dispositifs de sécurité pour surtempérature ni de système d'alarme d'envergure? Dans ce cas, les fonctions de la version SingleDISPLAY de Memmert répondront parfaitement à tous vos besoins. Vous pourrez bénéficier d'une précision et d'une fiabilité exceptionnelles, d'une utilisation intuitive, ainsi que d'une double protection contre les surtempératures avec alarmes visuelles.
Le TwinDISPLAY vous offer un maximum de confort pour les processus complexes.
Les équipements de la version TwinDISPLAY répondront à tous vos besoins pendant des années en matière de fonctionnalité, de confort d'utilisation et de sécurité. Le logiciel de commande et d'enregistrement des états AtmoCONTROL permet de programmer de façon intuitive, simple et rapide les plus complexes des processus. La présence de plusieurs dispositifs de sécurité pour surtempérature, l'utilisation d'alarmes visuelles et sonores, ainsi que la possibilité d'envoyer des messages d'alarme à des adresses électroniques vous permettront de vous consacrer à ce qui compte le plus.
Specifications
CE | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier inoxydable | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours |
Non | |
Unité d’éclairage en option | |
Incubateur réfrigéré | |
50/60 Hz |