Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,4
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Marque: Gibco™ 10010056
202.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22910" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 5.46300kg
Description
- Solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire
- Cette PBS (solution saline dans un tampon phosphate) est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
Spécification
15°C à 30°C | |
Solution saline tamponnée au phosphate, pH de 7,4, 10 x 500 ml, concentration 1X, forme liquide, sans calcium, magnésium, rouge de phénol, conditions de stockage entre 15 et 30°C, durée de conservation de 36 mois, utilisée pour diverses applications de culture cellulaire | |
Culture de cellules de mammifères | |
7,3 à 7,5 | |
CE-IVD | |
Stérilisation par filtration | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
1 X | |
10 x 500 ml | |
280 à 315 mOsm/kg | |
Sans rouge de phénol | |
conditions ambiantes | |
Liquide |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.