Learn More
Corning™ Flacons en PET octogonaux avec bouchon à vis conformes aux normes de l’IATA
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
125 ml
1 l
250 ml
500 ml
Description
Les flacons de stockage en PE téréphtalate sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, de produits biologiques et d’autres solutions aqueuses. La résine PET rend le flacon léger, résistant aux chocs et transparent comme du verre.
Caractéristiques :
- Conditionnement dans deux plateaux pratiques et conditionnés sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe pour une propreté garantie
- Les flacons incassables sont une alternative au verre tout en étant ergonomiques et faciles à manipuler
- Les flacons sont stérilisés au niveau SAL 10-6 et apyrogènes
- Le bouchon à vis étanche est validé par rapport aux normes IATA pour le transport aérien
- Graduations moulées pour des mesures précises
- Les flacons conformes à la norme USP classe VI sont certifiés non cytotoxiques et non hémolytiques
Specifications
Matériau du bouchon | HDPE |
Taille du bouchon | 34,7 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Hauteur (impériale) | 4 po |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Type de produit | Flacon de stockage |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4,2 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) du col externe | 1,4 po |
Show More |