Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disque à membrane en nylon Nylaflo™
Filtre à membrane de laboratoire très polyvalent.
143.00€ - 615.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Nylon (hydrophile) |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17144591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66609 |
0,45 μm | 90 mm |
615.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66602 |
0,2 μm | 47 mm |
247.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66604 |
0,2 μm | 142 mm |
335.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66606 |
0,45 μm | 13 mm |
177.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66607 |
0,45 μm | 25 mm |
143.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66608 |
0,45 μm | 47 mm |
231.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66601 |
0,2 μm | 25 mm |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66610 |
0,45 μm | 142 mm |
404.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66603 |
0,2 μm | 90 mm |
615.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools naturellement hydrophiles
- Certification HPLC
- Fournit l’assurance que le filtre n’ajoute pas d’artefacts à votre analyse
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Nylon (hydrophile) | |
Non stérile |