Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flacons avec Nunclon™ Supra Surface
Les flacons Nunc EasYFlask de Thermo Scientific avec traitement de surface Nunclon Supra offrent des performances optimales pour la culture d'une grande variété de cellules adhérentes fastidieuses.
159.00€ - 357.00€
Code produit | Marque | Description | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17987432
|
Thermo Scientific™
156372 |
Nunc EasYFlask, 25 cm2 | Filter |
357.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17997432
|
Thermo Scientific™
156374 |
Nunc EasYFlask, 25 cm2 | Solid |
353.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17957432
|
Thermo Scientific™
156376 |
Nunc EasYFlask, 75 cm2 | Filter |
300.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17917432
|
Thermo Scientific™
156378 |
Nunc EasYFlask, 75 cm2 | Solid |
290.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17937432
|
Thermo Scientific™
156380 |
Nunc EasYFlask, 175 cm2 | Filter |
162.00€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17977432
|
Thermo Scientific™
156382 |
Nunc EasYFlask, 175 cm2 | Solid |
159.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. The ergonomic design with angled neck and wide opening allows easy access to the growth surface by pipettes or cell scrapers. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
For Laboratory Use