Learn More
Memmert™ Étuve universelle UN avec convection naturelle et avec TwinDISPLAY
Idéal pour séchage, chauffage, étuvage, vieillissement, cuisson, test et durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l'industrie et de l'assurance qualité.
2760.00€ - 7342.68€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
---|---|
Type de contrôleur | TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif |
Type de convection | Circulation d’air naturelle |
max. (métrique) | 20°C à 300°C |
Type | Four de chauffage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12616987
|
Memmert™
UN30PLUS |
32 L | 3 |
2760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12636987
|
Memmert™
UN55PLUS |
53 l | 4 |
2775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12656987
|
Memmert™
UN75PLUS |
74 L | 6 |
3075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12606997
|
Memmert™
UN110PLUS |
108 l | 5 |
3855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12646997
|
Memmert™
UN160PLUS |
161 L | 8 |
3585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12686997
|
Memmert™
UN260PLUS |
256 L | 9 |
5240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12627007
|
Memmert™
UN450PLUS |
449 L | 8 |
5525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12667007
|
Memmert™
UN750PLUS |
749 L | 14 |
7342.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Précis, facile à utiliser, de haute qualité - ces trois mots décrivent l'étuve de chauffage UNplus de Memmert.
- Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
- Plage de réglage de la température: +20°C à +300°C
- Convection: convection naturelle; clapet de sortie d’air à commande électronique; diffusion intérieure d’air préchauff
- Système de chauffage intégral : répartition absolument homogène de la température.
- Version de modèle : TwinDISPLAY (commande intuitive)
- Programmation, gestion et téléchargement de programmes à partir d'une interface Ethernet ou d'un port USB à l'aide du logiciel AtmoCONTROL
- Paramètres réglables : Température (Celsius ou Fahrenheit), régime du moteur de brassage d'air, position du clapet d'air, durée des programmes, fuseaux horaires, heures d'été/d'hiver
- Chauffage absolument sûr jusqu'à 300 ° C grâce au concept de sécurité à plusieurs niveaux.
- La technologie de contrôle intelligente analyse et réagit en fonction des besoins.
- Utilisation intuitive : Touch, turn & go!
Ce chef-d'œuvre technologique en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de ventilation et de technologie de contrôle.
Tous les étuves de chauffage UNplus de Memmert seront fournis avec un TwinDISPLAY.
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la commodité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Circulation d’air naturelle | |
Four de chauffage | |
Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
Acier inoxydable | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours |
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
20°C à 300°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Acier inoxydable | |
Régulation de la température, système d’autodiagnostic | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
3 ans |