Learn More
Thermo Scientific™ Mini-centrifugeuse mySPIN™ 6
Notre centrifugeuse la plus compacte, la mini-centrifugeuse mySPIN 6, est idéale pour les séparations cellulaires par microfiltres et les échantillons HPLC, avec adaptateurs pour accueillir tous les principaux tubes à microcentrifuger.
Marque: Thermo Scientific™ 75004061
368.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21929" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
Grâce à la mini-centrifugeuse Thermo Scientific mySPIN 6, bénéficiez d’une efficacité et d’un confort d’utilisation pour vos stations de laboratoire. La conception ergonomique, les rotors sans outil et les options de centrifugation rapide rendent cette centrifugeuse rapide et facile à utiliser. Idéale pour les séparations cellulaires par micro-filtres et les échantillons HPLC, elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes PCR (2,0, 1,5, 0,5 et 0,2 ml) pour une utilisation personnalisée.
- Compact
- Fonctionnement simple
- Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
- Changement de rotor rapide, sans outils
- Arrêt de sécurité en cas de balourd et d’inclinaison et couvercle de sécurité verrouillable conçu pour prévenir l’ouverture pendant que le rotor tourne
- Grande souplesse : idéale pour la plupart des protocoles
- Possibilité d’effectuer des centrifugations rapides avec des exigences de FCR plus élevées
- Écran rétro-éclairé, personnalisable qui peut être réglé sur tr/min ou FCR
- Caractéristiques de sécurité : l’unité ne fonctionne pas sans le couvercle sécurisé en place
- Fonction de centrifugation rapide
- Couvercle en forme de paume pour gauchers ou droitiers
- Tube d’extraction rapide
- La centrifugeuse mySPIN 12 est idéale pour la plupart des protocoles nécessitant une centrifugation rapide (12 500 tr/min ou 9 800 x g), et est adaptée à la PCR, la séparation cellulaire par microfiltration et les protocoles HPLC
- La centrifugeuse mySPIN 6 est idéale pour les séparations cellulaires par microfiltration et les échantillons HPLC ; elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes pour PCR (2,0, 1,5, 0,5 et 0,2 ml)
Prestations de service
2 ans
Spécification
6 x 2 ml | |
2,000 x g (aucun réglage de force centrifuge disponible) | |
Température ambiante | |
Centrifugeuse de paillasse | |
Mini-centrifugeuse mySPIN 6 | |
2 ans | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel) | |
0,74 kg (1,6 lb) | |
50/60 Hz |
6 000 tr/min | |
51-53 dB(A) | |
CE, CSA, UL | |
Rotor pour tube de 6 x 1.5/2.0 ml, rotor pour tube de 16 x 0.2 ml (simple ou barrette 2 x 8), 6 adaptateurs pour tube de 0.2 ml, 6 adaptateurs pour tube de 0.5 ml, boîtier de stockage pour rotors et adaptateurs, rack de tubes, adaptateur d’alimentation universel 110-240 V 50/60 Hz, avec prise interchangeable de type 4 | |
110/240 V, 50/60 Hz avec 4 adaptateurs de prise interchangeables | |
Non | |
4,1 x 5,0 x 6,0 po (10,4 x 12,8 x 15,3 cm) | |
ThermoScientific | |
110/240 V |