Learn More
IKA™ Chambre de broyage Mt 40.100
La chambre de broyage jetable MT 40.100 avec un batteur en acier inoxydable réduit les matériaux mous, moyens, durs et fragiles avec une dureté Mohs allant jusqu’à 5 (manganèse ou apatite : 5 Mohs).
Marque: IKA™ 0020001173
785.17 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.74400kg
Description
La chambre en plastique transparent permet d’observer les tests de broyage à tout momentSpécification
Chambre de broyage | |
40 mL |