Learn More
IKA™ Chambre de broyage Mt 40.10
Le batteur en acier inox permet de broyer les matériaux mous, à dureté moyenne, durs et fragiles, avec une dureté maximale de 5 sur l’échelle de Mohs (manganèse ou apatite : 5 Mohs).
Marque: IKA™ 0004425000
94.19 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.58500kg
Description
- La chambre en plastique transparent (PP) permet d’observer les tests de broyage à tout moment
- Volume utile de 40 ml
Spécification
Chambre de broyage | |
40 mL | |
Polypropylène |