Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex ZX3
Offre une excellente flexibilité et polyvalence et offre un mélange stable à haute vitesse. Le mélangeur à vortex Fisherbrand™ ZX3 peut être connecté à de nombreuses plateformes et accessoires facilement et solidement fixés d’une simple pression.
Marque: Fisherbrand™ F202A0176FI
209.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fonctionnement universel :- Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu’à 3000 tr/min
- Démarrage automatique en mode tactile ou en fonctionnement continu
- Grand choix d’accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons
- Tension / fréquence universelle
- Fixation des accessoires par simple pression
- Résistance optimale aux produits chimiques grâce à un boîtier en technopolymère
- Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
- Grands pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise
- Protection IP 42 contre les particules et les liquides
Spécification
4,2 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 15 W | |
15 W | |
50/60 Hz | |
165 mm | |
150 mm | |
ZX3 | |
Tactile, continu |
0 à 3 000 tr/min | |
100/240 V | |
Agitateur Vortex | |
Alliage de zinc, technopolymère | |
130 mm | |
2.7 kg | |
IP 42 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Agitateur à vortex ZX3 > Profondeur : 170 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu