Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse Midi
La centrifugeuse Midi Fisherbrand est idéale pour les protocoles nécessitant une centrifugation rapide avec une FCR élevée. Elle convient parfaitement aux séparations cellulaires par micro-filtres, aux PCR, aux applications cliniques et aux protocoles HPLC. Inclut deux rotors : rotor standard à 12 emplacements avec couvercle et rotor à huit emplacements pour quatre barrettes de tubes de 0,2 ml ou 32 tubes individuels.
Marque: Fisherbrand™
768.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21943" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 2.34000kg
Description
- Garantie 5 ans
- Faible encombrement et moteur sans balai pour un fonctionnement silencieux et une réduction des vibrations
- Sélectionnez et définissez l’affichage numérique de la vitesse en FCR ou tr/min
- Arrêt de sécurité en cas de déséquilibrage et d’inclinaison des échantillons
- Le verrouillage de sécurité du couvercle empêche l’ouverture pendant que le rotor tourne
- Affichage rétroéclairé indiquant l’heure, la vitesse et les informations opérationnelles sur le même écran
- Bouton de centrifugation rapide pour des besoins de centrifugation courte
- Plastique résistant aux UV, durée de vie accrue dans des conditions de lumière difficiles
- Bouton-poussoir pour le déverrouillage du couvercle
- Le déclenchement manuel permet à l’utilisateur d’ouvrir le couvercle en cas de coupure de courant
Spécification
12 tubes de 1,5/2 ml (rotor 1), 8 emplacements pour 4 barrettes de tubes de 0,2 ml ou 32 tubes simples de 0,2 ml (rotor 2) | |
Numérique | |
Rotors, adaptateurs de tubes 12 x 0,2 ml et 12 x 0,5 ml, adaptateur d’alimentation à double isolation universel avec quatre connecteurs interchangeables | |
171 mm | |
Oui | |
Pour PCR, séparation par microfiltration, applications cliniques et protocoles HPLC. |
9 800 x g | |
Centrifugeuse Midi | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
500 à 12 500 tr/min | |
114 x 171 x 203 mm |