Learn More
Ansell Gants en nitrile MICROFLEX™ 92-134
Gant en nitrile à usage unique, avec extrémité des doigts adhérisée
8.50€ - 13.86€
Spécification
Applications | Soins de santé |
---|---|
AQL | 1,5 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Finger Thickness (Metric) | 0,11 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17601036
|
Ansell
92134060 |
X-Small |
8.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17611036
|
Ansell
92134070 |
S |
8.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17621036
|
Ansell
92134080 |
M |
8.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17631036
|
Ansell
92134090 |
L |
8.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17818331
|
Ansell
92134110 |
10.5/11, 2X-Large |
8.50€
90 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17641036
|
Ansell
92134100 |
XL |
8.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17853792
|
Ansell
92134080 |
M |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17833612
|
Ansell
92134070 |
S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17823692
|
Ansell
92134090 |
L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Gant en nitrile au rapport qualité/prix imbattable, convenant aux tâches les plus exigeantes dans un large éventail de secteurs d’activité.
Specifications
Soins de santé | |
Bleu | |
0,11 mm | |
Nitrile | |
0,07 mm |
1,5 | |
Oui | |
Oui | |
2,8 mil. | |
Sans poudre |