Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Système de contrôle des boissons
Faciles à utiliser, polyvalents, les entonnoirs filtrants à usage unique conditionnés en vrac sont parfait pour les analyses microbiennes.
166.00€ - 199.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
---|---|
Couleur | Noir |
Description | Couvercle en polystyrène, cylindre / base en polypropylène, matériau de l’adaptateur en polyéthylène, tampon de support en cellulose |
Porosité | 0,45 μm |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4761 |
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |
199.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17124401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4763 |
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel |
166.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Peuvent se convertir en boîte de Pétri pour la mise en culture, et facilement retirer la membrane pour la placer sur une boîte de gélose séparée
- Produit non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
Spécification
100 ml | |
Couvercle en polystyrène, cylindre / base en polypropylène, matériau de l’adaptateur en polyéthylène, tampon de support en cellulose | |
50/boîte |
Noir | |
0,45 μm | |
Stérilisation par rayons |