Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Catalog Number 15637950
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
7962
methylcyclohexane
CC1CCCCC1
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
7962
methylcyclohexane
CC1CCCCC1
Qualité réactif, 99 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126°C
Couleur Incolore
Densité 0.77g/mL at 25°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C (1.013 hPa)
Point d’éclair −4°C (24.8°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH3
Quantité 1 L
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Poids de la formule 98.19g/mol
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquide