Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack Tube Rack™ pour tubes de 18 à 20 mm
Ces racks à tubes robustes et légers sont fournis entièrement assemblés avec identification alphanumérique pour faciliter le tri et la sélection.
42.95€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Déclaration de pureté | Toute l’unité peut être nettoyée à l’aide d’un nettoyant pH neutre. Les solvants ne sont pas recommandés. |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Tubes de 18 à 20 mm |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17147825
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
42.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17157825
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
42.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
- Reusable and easy to clean
- Autoclavable
- Stackable for staging and saving space
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Rectangle | |
Non stérile | |
1 | |
37,7 cm | |
30,1 cm | |
9,1 cm | |
20 mm |
Toute l’unité peut être nettoyée à l’aide d’un nettoyant pH neutre. Les solvants ne sont pas recommandés. | |
Tubes de 18 à 20 mm | |
120 | |
Oui | |
4 | |
14,9 x 11,9 x 3,6 po (37,7 x 30,1 x 9,1 cm) | |
14,9 po | |
11,9 po | |
3,6 po |