Learn More
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Medifuge™
Effectuez des séparations de routine aussi bien dans le domaine clinique que des sciences de la vie grâce à cette centrifugeuse compacte et au rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ unique présentant une conception hybride 2-en-1.
Marque:  Thermo Scientific™ 75008800
1398.66 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.78
Informations supplémentaires : Poids : 16.73100kg
Code produit. 15471105
  • 1580.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
Effectuez des séparations de routine aussi bien dans le domaine clinique que des sciences de la vie grâce à la petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Medifuge™. Elle s’adapte de façon harmonieuse à votre environnement de travail grâce à sa conception compacte et se démarque par son rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ présentant une conception hybride 2-en-1. Vous pouvez aisément alterner entre des godets à angle fixe et des godets oscillants qui utilisent le même rotor. Quatre programmes personnalisables vous permettent d’effectuer rapidement des protocoles de routine. Vous disposez de trois profils de décélération conçus pour optimiser la séparation, notamment l’option “frein desserré”.
  • Chaque centrifugeuse Medifuge est livrée sous forme d’un ensemble complet qui comprend :
    • Petite centrifugeuse de paillasse Medifuge
    • Corps du rotor DualSpin
    • Godets à angle fixe (8/kit)
    • Godets oscillants (8/kit)
    • Entretoises courtes/vertes (8/kit)
    • Entretoises longues/jaunes (8/kit)
  • Le rotor DualSpin unique présente une conception hybride avec des godets à angle fixe et oscillants interchangeables.
  • Le rotor composite léger est facile à manipuler et réduit la consommation d’énergie pendant l’accélération/la décélération.
  • Le grand écran lumineux est facile à lire et la fonction de fermeture du couvercle rapide en un clic simplifie l’utilisation.
  • Quatre programmes personnalisables permettent d’effectuer rapidement des protocoles de routine.
  • Les trois profils de décélération disponibles, notamment l’option “frein desserré”, ont été conçus pour optimiser la séparation.
  • Le fonctionnement est silencieux avec un niveau sonore inférieur à 56 dBA.
  • Une fonction de déverrouillage d’urgence du couvercle est disponible en cas de coupure de courant.
  • Certifications : UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA classe 1
  • Normes : Norme CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Spécification
Spécification
8 x 15 ml (angle fixe), 8 x 10 ml (godet oscillant)
3114 x G (à angle fixe) ; 3,490 x G (à nacelles oscillantes)
Grand LED lumineux
240 mm
450 mm
Verrouillage du couvercle, anneau blindé en acier, hublot d’observation pour étalonnage de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle
325 mm
UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA classe 1
Centrifugeuse Medifuge
Microprocesseur
À induction
Oui, mémorisation de 4 programmes
2°C à 40°C
200,4 in
50/60 Hz
220/230 V
4 900 tr/min
Non
94.3 in
176.8 in
<56 dB(A) (godet oscillant)
127.7 in
130 W
Corps du rotor DualSpin, nacelles à angle fixe (kit de 8), nacelles oscillantes (kit de 8), espaceurs courts / verts (kit de 8), espaceurs longs / jaunes (kit de 8)
220/230 V, 50/60 Hz
9,5 x 12,8 x 17,7 po (24 x 32,5 x 45 cm)
15,5 kg (34,1 lb)
1-99 minutes, incréments de 1 minute ; MÉMORISATION
Medifuge™
1 accél (standard) / 3 décel (standard, doux, frein désactivé)
510 mm
Promotions
Prestations de service