Learn More
SCAT™ Trémie à couvercle 'MARCO', V2.0
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation.
108.05€ - 198.00€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau HDPE
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Hauteur (métrique) Comprend Numéro de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Hauteur (métrique) Comprend Numéro de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
16832140
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318992
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance GL45
131.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16609095
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318952
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance GL45
121.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16862140
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318995
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance S50
122.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16629095
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318955
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance S50
121.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16822130
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318953
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance S51
121.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16842140
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318993
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance S51
173.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16822140
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318991
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance S55
131.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16699085
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318951
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance S55
121.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16812140
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318990
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance S60/61
135.19€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16689085
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318950
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance S60/61
121.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16852140
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318994
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance S65
122.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16619095
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318954
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance S65
109.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17898723
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318957
370 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance CPC/Justrite
198.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17957260
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318956
150 mm Funnel with Hinged Lid, No Lance S70/71
108.05€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
17947250
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
318996
370 mm Funnel with Hinged Lid and Lance S70/71
120.78€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Entonnoir à couvercle moderne en PEHD de haute qualité, extrêmement résistant aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
  • Le bord de préhension intégré sur le couvercle de l’entonnoir facilite la prise en main sans avoir à toucher le couvercle profilé
  • Le couvercle innovant de l’entonnoir est doté d’une bague d’étanchéité intégrée qui permet de fermer l’entonnoir et d’empêcher la fuite d’explosifs ou de gaz dangereux pour la santé
  • La solidité de la charnière garantit la prolongation de la durée de vie du mécanisme de fermeture
  • Le bouchon à vis rotatif facilite l’installation et la désinstallation de l’entonnoir à couvercle sur un réservoir.
  • Avec un tamis amovible pour faciliter le nettoyage
  • La version non conductrice du MARCO V2.0 est en accord avec le schéma de couleurs SCAT grâce à ses colorations bleues et blanches
  • Les versions conductrices du MARCO V2.0 sont en noir. Elles sont donc clairement différentes, en matière de couleurs, de la version non conductrice
Spécification
Spécification
140 mm
300 mL
HDPE
Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière