Learn More
Invitrogen™ Anza™ 10-Pack Starter Kit
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque:  Invitrogen™ IVGN3006
332.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15441933
  • 390.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ 3 BcuI, Anza™ 8 XhoI, Anza™ 10 DpnI, Anza™ 19 BglII, Anza™ 26 Eco32I, Master Mix d’ADN ligase T4 Anza™, Anz
Description
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les substrats d’ADN
  • Digestion complète en 15 min
  • Inclut 10 enzymes de restriction courantes
  • Fourni avec le mélange Master Mix d’ADN ligase Anza T4 et la phosphatase alcaline Anza
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
20 μL each of Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
20 μL each of Anza 3 BcuI, Anza 8 XhoI, Anza 10 DpnI, Anza 19 BglII, Anza 26 Eco32I
100 μL Anza T4 DNA Ligase Master Mix
20 μL Anza Alkaline Phosphatase
500 μL Anza Buffer (10X)
500 μL Anza Red Buffer (10X)
Store at -5 to -30°C.
La sensibilité à la méthylation varie selon les enzymes
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
Kit de démarrage
Anza™
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
HindIII, NotI, phosphatase alcaline, XhoI, BcuI, XbaI, DpnI, ADN ligase T4, Eco32I, BamHI, BglII, EcoRI
Non
Clonage traditionnel