Learn More
Gibco™ Kit de milieu Essential 8™ Flex
Essential 8™ Flex est un milieu exempt de xéno-contaminants et sans apport nourricier soutenant la culture des cellules souches pluripotentes (CSP) qui n’ont alors pas besoin d’être nourries pendant le weekend. Le kit de milieu Gibco™ Essential 8™ Flex est fourni dans un kit pratique à deux composants (500 ml de milieu de base et 10 ml de supplément).
Marque: Gibco™ A2858501
365.68 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.51000kg
Description
- Offre tous les avantages du milieu Essential 8, tels que la variabilité réduite des composants et des cultures fiables et robustes grâce à un milieu conforme aux BPFa produit sans xéno-contaminants
- Kit pratique à deux composants (500 ml de milieu de base et 10 ml de supplément). Lorsqu’il est utilisé avec la vitronectine (VTN-N), il offre un système défini pour les cultures de CSP humaines sans apport nourricier
- La flexibilité est un avantage supplémentaire
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Spécification
• Milieu de base de 500 ml (stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière) • Supplément de 10 ml (stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière) |
|
Sans xéno-contaminants | |
Milieux de cellules souches | |
BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485 | |
Supplément - glace sèche, milieu basal - ambiant |
Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi), cellules souches humaines | |
Sans cellules de soutien, cellules souches (humaines, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire) | |
Rouge de phénol | |
Essential 8™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.