Learn More
DWK Life Sciences Vaporisateurs de réactifs Kimble™ Kontes™ à filetage rodé
Pour une pulvérisation uniforme des réactifs de visualisation pour la TLC et la chromatographie sur papier ; à utiliser avec tous les réactifs de TLC standard et la plupart des liquides corrosifs
712.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Raccordements | Screw thread ground joint, connecting cap, loosening ring |
Matériau | Glass |
Quantité | 1 Case |
Type | TLC Reagent Sprayer |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Type | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Type | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11773143
|
DWK Life Sciences
422530-0050 |
50 ml | 5 cm | Vaporisateur de réactif CCM | 19/22 |
712.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour une pulvérisation uniforme des réactifs de visualisation pour la TLC et la chromatographie sur papier ; à utiliser avec tous les réactifs de TLC standard et la plupart des liquides corrosifs
- Le liquide ne touche que le flacon et la tête de pulvérisation en verre borosilicaté non réactif
- La connexion tête-à-flacon du pulvérisateur consiste en un filetage rodé conique standard, un bouchon de connexion et un anneau de desserrage
- Utilisez le pulvérisateur entre 3 et 5 psi (0,021 et 0,035 MPa)
- Ajustez la pulvérisation en modifiant la position de votre pouce sur l’évent
- Autoclavables (après le bouchon, l’anneau de desserrage et le joint torique sont retirés)
Spécification
Autoclavable | |
Glass | |
TLC Reagent Sprayer | |
Standard TLC Reagents and Most Corrosive Liquids |
Screw thread ground joint, connecting cap, loosening ring | |
1 Case | |
To Provide Uniform Spray Mist of Visualization Reagents for TLC and Paper Chromatography | |
3 to 5 psi |