Learn More
DWK Life Sciences Laveurs de tubes RMN Kimble™ KIMAX™ 5 positions
Ces laveurs complets à cinq positions utilisent une tubulure en PTFE flexible et une source de vide (non incluse) pour diriger un flux d’alimentation de solvant de lavage afin de nettoyer soigneusement l’intérieur des tubes RMN de 7 et 8 po.
800.00€
Spécification
Matériau | PTFE ou verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Laveur de tubes RMN |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14820422
|
DWK Life Sciences
897033-0005 |
Tubes de 5 mm de diamètre |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces laveurs complets à cinq positions utilisent une tubulure en PTFE flexible et une source de vide (non incluse) pour diriger un flux d’alimentation de solvant de lavage afin de nettoyer soigneusement l’intérieur des tubes RMN de 7 et 8 po.
- Deux tailles disponibles pour les tubes de 3 et 5 mm de diamètre
- Les deux tailles sont fournies avec un flacon de réservoir en 1 L
- Toutes les pièces mouillées sont fabriquées en PTFE résistant aux produits chimiques ou en verre borosilicaté
- Un joint torique s’enfile sur chaque tube pour former un joint étanche au vide avant que les tubes ne soient positionnés pour le nettoyage
- Grâce à une simple torsion, la vanne de lavage peut être configurée pour laver puis sécher
- Les cycles peuvent être répétés ou les tubes nettoyés peuvent être retirés immédiatement pour utilisation
Spécification
PTFE ou verre borosilicaté | |
Laveur de tubes RMN |