Learn More
DWK Life Sciences Colonnes Kontes™ Chromaflex™
Idéal pour la chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses
333.00€ - 492.00€
Spécification
Type | Colonne de chromatographie |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses |
Gamme de température (métrique) | 0 à 50°C |
Porosité | 20 μm |
Matériau | Verre borosilicaté type I, classe A |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15953470
|
DWK Life Sciences
420830-1500 |
12 mL | 10 mm | 150 mm | 75.41 psi |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11853193
|
DWK Life Sciences
420830-1520 |
271 ml | 48 mm | 150 mm | 49,31 psi |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12716788
|
DWK Life Sciences
420830-3010 |
147 ml | 25 mm | 300 mm | 75,41 psi |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Idéal pour la chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses
- Filetés
- Dotés de joints toriques à blindage en PTFE et de raccords d’extrémité
- La couche de PTFE est gondolée sur le joint torique de façon à former un joint résistant aux fuites et aux solvants
- Les solvants n’entrent en contact qu’avec les surfaces en PTFE et en verre borosilicaté
Spécification
Colonne de chromatographie | |
0 à 50°C | |
Verre borosilicaté type I, classe A | |
Raccord 1/4-28 sans bride | |
Oxyde d’éthylène, 2N NaOH ou éthanol à 100 % |
Chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses | |
20 μm | |
PEHD | |
Deux raccords d’extrémité en PTFE avec supports de lit en polyéthylène d’une porosité de 20 µm, tubulure en PTFE de 5 pi, 2 écrous à tubulure sans bride et 2 ferrules sans bride |