Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™
ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour la PCR qui offre une meilleure spécificité que celle de l’ADN polymérase Taq
179.00€ - 5770.00€
Spécification
Format | Tube |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Faible |
Polymérase | ADN polymérase Platinum Taq |
Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
Type de produit | ADN polymérase |
Includes: Chaque boîte contient : ADN polymérase Platinum Taq ; tampon PCR 10X (sans chlorure de magnésium) ; chlorure de magnésium 50 mM ; extension KB
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10033232
|
Invitrogen™
10966018 |
120 réactions |
179.00€
120 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10277202
|
Invitrogen™
10966026 |
300 réactions |
415.00€
300 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10358742
|
Invitrogen™
10966034 |
600 réactions |
734.00€
600 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10728473
|
Invitrogen™
10966083 |
5000 réactions |
5770.00€
5000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Utilisez l’ADN polymérase Platinum Taq pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en PCR en temps réel. La propriété de “démarrage à chaud” de la préparation d’enzymes est conférée par des anticorps monoclonaux thermolabiles qui rendent l’ADN polymérase Taq inactive jusqu’à l’étape de dénaturation par PCR initiale.
- Pratique : assemblage de réactions PCR à température ambiante
- Spécificité : la cinétique de “démarrage à chaud” réduit l’hybridation d’amorce non spécifique, améliorant le rendement des produits
- Taille des produits : utilisation pour des produits de PCR allant jusqu’à 10 kb
- Flexibilité : la charge KB en option offre plus de polyvalence aux essais PCR
Utiliser l’ADN polymérase Platinum Taq
- Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3’-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5’ → 3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’ → 5’)
- Les produits de PCR générés avec l’ADN polymérase Platinum Taq peuvent être utilisés dans les mêmes applications en aval sans modifications de protocoles
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), PCR rapide, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
Spécification
Tube | |
ADN polymérase Platinum Taq | |
ADN polymérase | |
1 X | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Faible | |
5’ à 3’ | |
Hot-start PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Composants séparés | |
ADN |