Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs à plateau pour incubation
Conçus pour chauffer et agiter une grande variété d’échantillons
Marque:  Fisherbrand™
1604.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21970" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 13.32000kg
Code produit. 15554070
  • 1910.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Requires : Choisissez parmi une sélection de pinces pour flacons, portoirs pour tubes à essai, pinces pour microplaques ou tapis adhésifs
Description
Description
  • Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
  • Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température ambiante de +5°C à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
  • Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
  • Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d’affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l’opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Mode d’étalonnage de la température : permet à l’utilisateur d’étalonner l’appareil par rapport à un dispositif de température externe.
  • Applications : cultures cellulaires, suspensions bactériennes et hybridations.
Spécification
Spécification
0,12 in (3 mm)
150 à 1200 tr/min
Température ambiante plus 5°C à 65°C
CE
LED
80 %
1 sec à 9999 min
3,6 kg
230 V, 2,5 A, 450 W
8 lb
16,3 x 11,5 x 12,4 in (415 x 293 x 315 mm)
Cultures cellulaires, suspensions bactériennes et hybridations
Plateforme en aluminium