Learn More
Accessoire universel pour mélangeur à vortex IKA 3
Utilisez cet accessoire avec le mélangeur Vortex 3 IKA L’accessoire universel IKA™ pour mélangeur IKA Vortex 3 offre un fonctionnement tactile continu.
Marque:  IKA 0003342400
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Code produit. 10552023
  • 35.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Accessoire rond à fixation d’une seule main avec insert en caoutchouc (fonctionnement continu/tactile) de diamètre
155 mm
Spécification
Spécification
Support universel
150 mm
Mélangeur IKA Vortex 3