Learn More
Ansell Gants à paume trempée et résistance moyenne de calibre 13 HyFlex, avec technologie INTERCEPT
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gants légers faciles à porter pendant de longues heures de travail
- Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
- Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
- Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
- Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
- Disponibles en tailles 6 à 11
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris, Blanc |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | EN 388:4342B, EN 388:4342 |
À utiliser avec (application) | Assemblage de pièces et composants métalliques, presses métalliques légères, entretien, injection et moulage en plastique, assemblages primaires |