Learn More
Hydroxynaphthol Blue, indicateur pour la titration des métaux, Honeywell™
107.43 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydroxynaphthol blue |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Spectre IR | Se conforme à la structure |
Poids de la formule | 620.47g/mol |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 g |
Forme physique | Liquid |