Learn More
Memmert™ Enceinte hygrométrique HCP
Idéal pour les essais environnementaux, les essais accélérés de durée de vie et les essais 85/85
9085.00€ - 14435.00€
Spécification
Précision | 0,1°C |
---|---|
Types d’alarme | Sonores et visuelles |
Capacité (métrique) d’étagère | 15 kg |
Certifications/Conformité | DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 |
Compresseur | Non |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15820096
|
Memmert™
HCP50 |
56 l |
9085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15810096
|
Memmert™
HCP105 |
107 l |
9370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15946592
|
Memmert™
HCP150 |
156 l |
14435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Confortable, fiable et sûre - ces trois mots décrivent l'enceinte hygrométrique HCP de Memmert.
- Tailles des modèles : 50, 105, 150, 240
- Plage de réglage de la température : +18°C à +90°C
- Plage de réglage de l'humidité : 20 à 95% rh
- Système de chauffage intégral : répartition absolument homogène de la température grâce au système de chauffage à 6 côtés
- Version de modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
- Programmation, gestion et téléchargement de programmes à partir d'une interface Ethernet ou d'un port USB à l'aide du logiciel AtmoCONTROL
- Paramètres réglables : Température (Celsius ou Fahrenheit), humidité relative, durée des programmes, fuseaux horaires, heures d'été/d'hiver
- La régulation active de l’humidification /déshumidification par ajout ou retrait, piloté par microprocesseur (20 - 95 % rh) assure une homogénéité idéale de la température, de l'humidité et des temps de récupération courts après l'ouverture de la porte.
- Alimentation en humidité avec de l'eau distillée provenant d'un réservoir externe par une pompe auto-amorçante.
- AutoSAFETY : Dispositif supplémentaire de sécurité thermique intégré
- Fiabilité et sécurité, même après des années de fonctionnement continu.
L'enceinte hygrométrique HCP assure une homogénéité idéale de la température et de l'humidité ainsi que des temps de récupération courts après l'ouverture de la porte. La chambre ne nécessite pratiquement aucun entretien et garantit une fiabilité et une sécurité absolues.
Toutes les enceintes hygrométriques Memmert HCP seront fournies avec un TwinDISPLAY.
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la commodité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
0,1°C | |
15 kg | |
Non | |
Interfaces Ethernet et USB | |
Pas d’éclairage | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
18°C à 90°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Convient aux essais environnementaux, à la simulation environnementale, aux tests de durée de vie accélérée et aux tests 85/85 conformément aux normes CEI 60068-2-67 et CEI 60068-2-78. | |
Humidité relative de 0,5 % | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Alimentation en humidité avec de l’eau (uniquement pour l’eau déminéralisée avec une conductivité de 5 à 10 µS/cm et une valeur de pH comprise entre 5 et 7 ; à partir d’un réservoir externe) par une pompe à amorçage automatique | |
1 | |
Chambre d’humidité | |
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
± 0,1°C | |
3 ans | |
115/230 V |
Sonores et visuelles | |
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 | |
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier inoxydable | |
20 à 95% d'humidité relative | |
Chambre d'humidité | |
Porte entièrement isolée en acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Contrôle par microprocesseur actif de l’humidification et de la déshumidification | |
20 à 95% | |
Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression) | |
Diamètre libre de 40 mm | |
Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB | |
Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A | |
Les appareils doivent être transportés verticalement | |
2 Pt100 de classe A dans un circuit à 4 fils | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |