Learn More
SCAT Kits de démarrage HPLC - Alimentation, V2.0
Les capsules de sécurité SCAT sont la norme pour alimenter votre HPLC en solvants en toute sécurité. Ils bloquent les vapeurs nocives et protègent votre système HPLC de toute contamination. Le kit de démarrage HPLC est équipé de SafetyCaps, de bouchons d'obturation, de raccords et de soupapes de purge.
428.00€ - 517.03€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tout système HPLC |
---|---|
Diamètre du filetage | GL45 |
À utiliser avec (application) | Fourniture de systèmes HPLC |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16463819
|
SCAT
399200 |
Kit de démarrage HPLC 1 |
428.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16473819
|
SCAT
399201 |
Kit de démarrage HPLC 2 |
517.03€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16687493
|
SCAT
399202 |
Kit de démarrage HPLC 3 |
465.00€
1 kit |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Qualité de la marque originale du fabricant de produits haut de gamme SCAT
- Équipement initial pouvant être utilisé avec tous les systèmes HPLC courants
- Kit de démarrage comprenant des SafetyCaps SCAT, des bouchons aveugles, des raccords et des soupapes d'air pour l'alimentation des systèmes HPLC
- Tous les composants de l'ensemble peuvent être commandés séparément
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spécification
Tout système HPLC | |
GL45 | |
Fourniture de systèmes HPLC |