Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane GN-6, 0,45 μm
Membrane de 0,45 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
217.00€ - 815.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Description | En vrac avec séparateurs en parchemin |
Matériau (membrane) | Ester de cellulose mixte Metricel |
Porosité | 0,45 μm |
Méthode de stérilisation | Gamma Irradiated |
Code produit | Marque | Type | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17184551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66278 |
Quadrillé | 200/boîte |
264.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66068 |
Quadrillé | 5 x 200/boîte |
594.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66191 |
Quadrillé | 10 x 200/boîte |
815.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66265 |
unie | 200/boîte |
217.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Specifications
Blanc | |
Ester de cellulose mixte Metricel | |
Gamma Irradiated |
En vrac avec séparateurs en parchemin | |
0,45 μm | |
47 mm |