Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
81.05€ - 301.00€
Spécification
Granulométrie | 5 à 17 μm |
---|---|
Porosité | 60Å |
Type | Plaque en verre |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Volume des pores | 0.75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10496532
|
Macherey-Nagel™
821025 |
10 x 20 cm | 50/boîte |
203.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10651363
|
Macherey-Nagel™
821030 |
20 x 20 cm | 25/Bte |
282.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10416352
|
Macherey-Nagel™
821005 |
2,5 x 7,5 cm | 100/boîte |
206.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10191752
|
Macherey-Nagel™
821010 |
5 x 10 cm | 50/boîte |
171.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10779584
|
Macherey-Nagel™
821010.200 |
50 × 100 mm | 200/boîte |
301.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10101762
|
Macherey-Nagel™
821015 |
5 x 20 cm | 100/boîte |
230.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10070542
|
Macherey-Nagel™
821020 |
10 x 10 cm | 25/boîte |
81.05€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
- Les plaques Adamant™ sont dotées d'un système de liant innovant qui donne une dureté exceptionnelle à la couche de silice
- La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
- La résistance à l'abrasion empêche tout changement ou dommage indésiré de la couche pendant le transport ou la manipulation
- Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
- Avec indicateur fluorescent à 254 nm
- Épaisseur de la couche de 250 μm, silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5–17 μm
- Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
- Particulièrement adapté pour les analyses de traces résultant d'un indicateur UV avec une brillance accrue et un arrière-plan à faible bruit de la couche
- Disponible sous forme de plaques en verre
Spécification
5 à 17 μm | |
Plaque en verre | |
0.75 ml/g | |
0.25 mm |
60Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |