Learn More
DWK Life Sciences Boîte en verre, en verre sodocalcique, pour plateau de coloration 21 317 00 03
La boîte de coloration accueille une solution de coloration dans laquelle les lames supportant des cultures cellulaires peuvent être colorées. Avec ce modèle, un cadre est nécessaire pour charger les lames de microscope.
Marque: DWK Life Sciences 233180005
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.21000kg
Description
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour être visibles au microscope, les coupes sur les lames doivent être dans un bac de coloration et teintées avec une solution appropriée.
- Pour accueillir un rack de coloration
- Utilisable pour la coloration ou comme chambre de développement CCM
Specifications
Non autoclavable | |
Coloration ; procédé de coloration manuelle ; coloration d’échantillons histologiques et cytologiques | |
108 mm | |
70 mm |
Verre sodocalcique | |
10/Bte | |
90 mm |