Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Le milieu DMEM ⁄ F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriments F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères.
Marque:  Gibco™ 21041025
22.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24273" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11580546
  • 35.49€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Supplémentation
Description
Description
DMEM ⁄ F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriments F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une variété de modifications du milieu de culture DMEM ⁄ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce DMEM/F-12 est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine
Sans : HEPES, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu DMEM ⁄ F-12
Le milieu DMEM ⁄ F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants. Le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium, et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat
1 X
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12
Stérilisation par filtration
Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Gibco™
Température ambiante
Aucun composant d’origine animale
Liquide
Supplémentation en sérum standard
Haute teneur en glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
500 mL
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gibco™ DMEM/F-12, sans rouge de phénol > 500 ml