Learn More
Memmert™ Étuve universelle UF avec brassage d'air forcé et avec SingleDISPLAY
Idéal pour séchage, chauffage, étuvage, vieillissement, cuisson, test et durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l'industrie et de l'assurance qualité.
1825.00€ - 16310.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
---|---|
Type de contrôleur | SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif |
Type de convection | Circulation d’air forcé |
max. (métrique) | 20°C à 300°C |
Type | Étuve de séchage |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12696977
|
Memmert™
UF30 |
115/230 V, 50/60 Hz | 32 L |
1825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12646987
|
Memmert™
UF55 |
115/230 V, 50/60 Hz | 53 L |
1929.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12676987
|
Memmert™
UF75 |
115/230 V, 50/60 Hz | 74 L |
2575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12616997
|
Memmert™
UF110 |
115/230 V, 50/60 Hz | 108 L |
3285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12656997
|
Memmert™
UF160 |
115/230 V, 50/60 Hz | 161 L |
3960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12696997
|
Memmert™
UF260 |
115/230 V, 50/60 Hz | 256 L |
5055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12647007
|
Memmert™
UF450 |
400 V, 50/60 Hz | 449 L |
7190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12677007
|
Memmert™
UF750 |
400 V, 50/60 Hz | 749 L |
9490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15249925
|
Memmert™
UF1060 |
400 V, 50/60 Hz | 1060 L |
16310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Précis, facile à utiliser, de haute qualité - ces trois mots décrivent l'étuve de séchage Memmert UF.
- Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Plage de réglage de la température: +20°C à +300°C
- Convection: circulation forcée de l'air, fonctionnment silencieux, réglable par paliers de 10% ; clapet de sortie d’air à commande électronique; diffusion intérieure d’air préchauff
- Système de chauffage intégral : répartition absolument homogène de la température.
- Version de modèle : SingleDISPLAY
- Paramètres réglables : Température (Celsius ou Fahrenheit), régime du moteur de brassage d'air, position du clapet d'air, durée des programmes, fuseaux horaires, heures d'été/d'hiver
- Chauffage absolument sûr jusqu'à 300 °C grâce au concept de sécurité à plusieurs niveaux
- La technologie de contrôle intelligente analyse et réagit en fonction des besoins.
- Utilisation intuitive : Touch, turn & go!
Ce chef-d'œuvre technologique en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de ventilation et de technologie de contrôle.
Tous les étuves de séchage Memmert UF seront fournis avec un SingleDISPLAY.
Le SingleDISPLAY est idéal pour les applications standard. La température, la position du volet d'air et la vitesse du ventilateur restent à une valeur constante tout au long du processus. Il convient lorsqu'il n'y a pas d'exigences en matière de programmation de rampes ou de boucles, si l'application implique uniquement de devoir sécher des matériaux non sensibles et ne nécessite pas de protection multiple contre la surchauffe ou un système d'alarme techniquement complexe. Dans ces cas, la fonctionnalité des modèles SingleDISPLAY sera idéale pour l'application.
Spécification
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Circulation d’air forcé | |
Étuve de séchage | |
Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
Acier inoxydable | |
Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5 | |
3 ans |
SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
20°C à 300°C | |
1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) | |
Acier inoxydable | |
Régulation de la température, système d’autodiagnostic | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours |