Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / humidimètre Traceable™ Jumbo
Les capteurs à semi-conducteurs à réponse rapide affichent les changements d’humidité relative, de température ambiante et de température externe (avec la sonde) en moins de 30 secondes.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.18236kg
Includes: Boîtier en ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques, support béquille pliable, support de montage mural, sonde de température externe, câble de 10 pieds (3 m) et pile alcaline AAA.
Description
Les capteurs à semi-conducteurs à réponse rapide affichent les changements d’humidité relative, de température ambiante et de température externe (avec la sonde) en moins de 30 secondes. Le thermomètre / humidimètre Fisher Scientific™ Traceable™ Jumbo est équipé d’un grand écran (1,12 po de hauteur) pouvant être lu depuis une distance de 35 pieds (10,7 m).
L’affichage est mis à jour toutes les secondes et indique les températures en °F ou °C (configurable par l’utilisateur).
- Plage d’humidité : 25 à 95 % de HR, avec une résolution de 1 % et une précision de ± 2 % (milieu de l’étendue) à ± 4 % (en dehors du milieu de l’étendue)
- Plage de températures ambiantes : –5°C à +50°C (+23°F à +122°F)
- La sonde de température externe (incluse) relève des températures comprises entre –50°C et +70°C (–58°F et +158°F)
- Résolution jusqu’à 1° et précision de ±1°C pour les relevés de températures ambiante et externe
- La mémoire enregistrant deux mesures (minimum et maximum) peut être affichée ou effacée sur simple pression d’un bouton
- Permet de surveiller les conditions durant la nuit, les week-ends ou sur une période définie par l’utilisateur
- Le câble et le capteur de température externe fonctionnent précisément sous l’eau
- Autonome, stable et précise, l’unité fonctionne sur pile ; Ne nécessite aucun réglage ni entretien
Informations sur la commande
Mesure 0,75 x 3,87 x 4,25 po (2 x 9,8 x 10,8 cm) (L x l x H) et pèse 5,4 oz (153 g)
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Compliance
Conformité aux exigences fédérales de la spécification 493.1207 de la CLIA pour la surveillance de la température et de l’humidité.
Spécification
Thermomètre / humidimètre Jumbo | |
0.001 | |
–5° à 50°C | |
LCD | |
Fonction mémoire permettant de rappeler deux mesures | |
23° à 122°F | |
1.9 x 9.8 x 10.8 cm (0.75 x 3.87 x 4.25 in) | |
10 pi | |
3 m | |
9.8 cm | |
10.8 cm | |
0.153 kg | |
Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques, support béquille pliable, support de montage mural, sonde de température externe, câble de 3,05 m (10 ft) et pile alcaline AAA |
25 à 95 % | |
± 2 à ± 4 % | |
±1°C | |
Plastique ABS | |
Semi-conducteurs | |
0,1°F | |
0.75 po | |
1.9 cm | |
3,87 po | |
4,25 po | |
5,4 oz. | |
Les capteurs à semi-conducteurs à réponse rapide affichent les changements d’humidité relative, de température ambiante et de température externe (avec la sonde) en moins de 30 s. | |
ISO 17025, A2LA, NIST |