Learn More
Groupe Stevanato Vials EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Les vials sont proposés dans des configurations prêtes à l'emploi (nid, bac et plateau), ce qui élimine le contact verre-verre et garantit une qualité de fabrication irréprochable. Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre opération de remplissage aseptique, ce qui vous permet de maximiser l'efficacité et de minimiser le coût total.
sur devis
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Pré-fendu | No |
Stérilité | Sterile |
Autoclavable | Autoclavable |
Description
- Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
- EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
- Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
- Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
- Reduces total cost of ownership and time to market
- Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
Spécification
Clear | |
No | |
Autoclavable | |
No |
Borosilicate Glass | |
Sterile | |
ISO 8362-1 | |
Aseptic Filling Equipment |