Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
Marque: Eppendorf™ 0030129504
176.36 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.86400kg
Description
- Les puits en PP dotés de caractéristiques LoBind sont conçus pour maximiser le rendement des molécules cibles
- L’ADN est moins susceptible de se lier au PP et reste donc dans le liquide de réaction
- Assure une récupération de près de 100 % des molécules d’ADN/ARN sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons
- Testés par lots et certifiés par un laboratoire indépendant comme étant exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
PCR Plate | |
PP, Polycarbonate | |
96 | |
2250 x g | |
25 Pk. | |
Colorless |
Protéger de la lumière directe du soleil et des rayons UV ; conserver dans un endroit sec et à température ambiante | |
Autoclavable | |
Transparent | |
Semi-skirted | |
250 μL | |
Non-sterile | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
-80°C à +120°C |