Learn More
Eppendorf™ ThermoTop™
546.25 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
546.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
546.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ThermoMixer F1,5, FP et C, ThermoStat C avec Eppendorf SmartBlocks de 0,5, 1,5 et 2 ml, plaques, PCR 96 et PCR 384
Description
- Solution efficace et fiable pour empêcher la formation de condensation sur la paroi et le couvercle du tube
- Obtenez des conditions de réaction constantes pour des performances enzymatiques optimales dans vos échantillons
- Connexion sans fil avec fonctionnement et reconnaissance automatiques pour une manipulation conviviale
Spécification
À utiliser avec (équipement) | ThermoMixer F1,5, FP et C, ThermoStat C avec Eppendorf SmartBlocks de 0,5, 1,5 et 2 ml, plaques, PCR 96 et PCR 384 |
Type | Accessoire, couvercle |