Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsule d’échantillonnage Envirochek™ HV en polyester
Les capsules Envirochek™ HV sont approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia.
230.00€ - 4160.00€
Spécification
Description | Adhésif d’uréthane |
---|---|
Matériau (membrane) | Polypropylène centrifugé |
Porosité | 1 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1300 cm2 |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17174221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12099 |
1 de chaque |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17164221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12098 |
25/boîte, emballage individuel |
4160.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia jusqu’à 50 litres d’eau selon la méthode EPA 1623.1, avec un protocole plus rapide, plus sûr et plus simple que d’autres méthodes, y compris le traitement de 8 échantillons maximum à la fois à l’aide de notre agitateur
Spécification
Adhésif d’uréthane | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
Raccord cannelé droit |
Polypropylène centrifugé | |
Non stérile | |
PC |