Learn More
Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
Marque:  Merck SVGP01050
552.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 10186370
  • 682.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe.Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml.Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
  • Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
  • Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
  • Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
  • Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
  • Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
  • Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
Spécification
Spécification
Transparent
Oui
Copolyester
0,22 μm
10 cmsup2/sup
Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique
50/paquet
Raccord mâle
45deg;C
100 ml
6,7 cm
1,7 cm
Luer-Lock femelle avec évent en amont
Express PLUS™
Polyéther sulfones
Stérile
≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C)
45 psi
Raccord mâle
113deg;F
Filtre pour bouchon de flacon
2,6 in
0,66 in
1,7 cm