Learn More
Merck Filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
Marque:  Merck SCGPS05RE
177.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.12400kg
Code produit. 10064470
  • 206.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe un ensemble de filtration Steritop™ à un flacon de réception pour traiter et stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi. Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif. Le fond du flacon de réception est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ adaptables sur flacons avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval
  • Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible, une absorption minimale et une perte de protéines
  • L’emballage serré, le sachet facile à déchirer et le marquage pratique facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos appareils
  • La conception à base stable et à prise facile du dispositif Stericup™ permet à tout utilisateur d’effectuer facilement toutes les étapes du flux de travaux dans une hotte à flux laminaire
  • Le fond encastré des flacons de réception Stericup permet à ces derniers d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés
  • Applications
    Stérilisation de solutions aqueuses (150 ml à 1 L) ; Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéines à haute valeur ou composant de petites molécules
Spécification
Spécification
Transparent avec adaptateur bleu
Express PLUS™
PS
0,22 μm
40 cmsup2/sup
Entonnoir de 500 mL
Filetage de 33 mm
113deg;F
Filtre pour bouchon de flacon
5,8 in
4,9 in
12,5 cm
Oui
Col de flacon de 3,3 cm
PES
Stérile
Stérilisation de milieux de culture de tissu et d’additifs, solutions protéiques, suspensions de virus, ADN et autres solutions aqueuses
12Pack
Filetage de 33 mm
45deg;C
1 L
14,8 cm
12,5 cm
7,3 cm