Learn More
Merck Plaque de filtration de solubilité MultiScreenHTS
Plaque de filtration 96 puits conçue et optimisée pour les tests de solubilité dans l’eau
Marque:  Merck MSSLBPC10
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10182792
  • 900.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Système à haut débit permettant de classer ou de quantifier la solubilité aqueuse des bibliothèques de composés stockées dans un solvant comme solution concentrée
  • Temps d’analyse en moins de quatre heures à l’aide de <100 μg d’échantillon par test
  • Compatible avec l’automatisation, avec un espace pour le code-barres
  • Validé pour une récupération de médicaments élevée
  • Membrane à faible liaison et matériaux pour plaques à faible liaison
Spécification
Spécification
Standard
8 x 12
transparent
96
Dosages de solubilité aqueux
PC
0,4 μm
Styrène
Produit non stérile
10/boîte