Learn More
Merck Plaques d’analyse MultiScreen™ à 96 puits pour essais biologiques ELISPOT
Offre des résultats optimaux dans les tests ELISPOT (essai immuno-enzymatique) immunologiques grâce à une haute capacité de liaison protéique et à une faible coloration du fond
Marque: Merck MAHAS4510
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.84600kg
Description
Offre des résultats optimaux dans les tests ELISPOT (essai immuno-enzymatique) immunologiques grâce à une haute capacité de liaison protéique et à une faible coloration du fond
- L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien breveté du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
Spécification
Étalon | |
MultiScreen™-HA avec membrane MCE | |
0,45 mu;m | |
Styrène | |
Stérile | |
Dosages ELISPOT |
Esters de cellulose mixtes | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
0,28 cmsup2/sup | |
10/boîte |